Documenti fondamentali
181587
Sigma-Aldrich
Poly(tert-butyl methacrylate)
average Mw ~170,000, crystalline
Sinonimo/i:
tert -Butyl methacrylate homopolymer
About This Item
Formula condensata:
(C8H14O2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Stato
crystalline
PM
average Mw ~170,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.4638 (lit.)
Temp. transizione
Tg 107 °C
Solubilità
8.65 (solubility parameter)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
These triblock terpolymers precursors may be used for the preparation of novel multi-compartmental core-crosslinked polymeric nanoparticles for various nanostructured systems.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis, characterization, and bulk crosslinking of polybutadiene-block-poly (2-vinyl pyridine)-block-poly (tert-butyl methacrylate) block terpolymers.
Schacher F, et al.
Polymer, 51(9), 2021-2032 (2010)