182125
Poly(hexyl methacrylate) solution
average Mw ~400,000 by GPC, in toluene
Sinonimo/i:
Hexyl methacrylate homopolymer, Poly(1-hexyl methacrylate)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.2 (37 °C, vs air)
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
average Mw ~400,000 by GPC
Concentrazione
in toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.481
Temp. transizione
Tg −5 °C
Densità
1.007 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.