191949
Poly(cyclohexyl methacrylate)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
PCMA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
average Mw ~65,000 by GPC
Indice di rifrazione
n20/D 1.5065 (lit.)
Temp. transizione
Tg 104 °C
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.