Documenti fondamentali
591718
Sigma-Aldrich
Trimethyl-d9-amine deuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(CD3)3N·DCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
283-284 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
Cl[2H].[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;/hD
SZYJELPVAFJOGJ-HMROAWRFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)