Documenti fondamentali
589748
Sigma-Aldrich
Myristic acid-14-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Tetradecanoic acid-14-13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3(CH2)12CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
250 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)