Documenti fondamentali
589373
Sigma-Aldrich
Benzyl cyanide-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Phenylacetonitrile-1,2-13C2
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH213CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
233-234 °C (lit.)
Punto di fusione
-24 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
N#[13C][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2/i6+1,7+1
SUSQOBVLVYHIEX-AKZCFXPHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)