Documenti fondamentali
589292
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-11,12-d2
97 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24D2H38O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C([2H])C([2H])[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i11D,13D/t11?,13?,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-
SMEROWZSTRWXGI-YBRLEOEUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)