Documenti fondamentali
588245
Sigma-Aldrich
Bis(4-aminophenyl)ether-15N2
98 atom % 15N
Sinonimo/i:
4,4′-Oxydianiline-15N2
About This Item
Formula condensata:
O(C6H415NH2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
P. ebollizione
188-192 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]c1ccc(Oc2ccc([15NH2])cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i13+1,14+1
HLBLWEWZXPIGSM-SBAVNFSASA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
219 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)