Documenti fondamentali
588040
Sigma-Aldrich
Chloroethane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH313CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
P. ebollizione
12.3 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2+1
HRYZWHHZPQKTII-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-58.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-50 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)