Key Documents
57903
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)trimethylsilane
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
(Trimethylsilyl)methyl iodide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCH2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.12
Beilstein:
1731485
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
P. eboll.
139-141 °C (lit.)
Densità
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Starting material for the preparation of 2-(trimethylsilyl)ethyl-triphenylphosphonium iodide used for the synthesis of allyl silanes; Used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
I. Fleming et al.
Synthesis, 446-446 (1979)
D. Seyferth et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3104-3104 (1977)
E. Vedejs et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2170-2170 (1985)
E. Vedejs et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4773-4773 (1983)