578673
Oxygen-18O2/Ar(RG) Gas Mixture
ratio (1:4), 99 atom % 18O
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 18O
Stato
gas
Composizione
ratio (1:4)
Categorie correlate
Confezionamento
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?