Documenti fondamentali
577022
Sigma-Aldrich
Ethane-13C2/Helium Gas Mix
99% 13C, Ethane-13C2: Helium 1, Helium 9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352001
Purezza isotopica
99% 13C
Stato
gas
Composizione
Ethane-13C2: Helium, 1
Helium, 9
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)