Key Documents
574651
Sigma-Aldrich
3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
3-Carboethoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
135-139 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H11BO4/c1-2-14-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,12-13H,2H2,1H3
REHVCPNQQBDOJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed arylation of aldehydes
  • Reductive cross coupling reactions
  • Preparation of β3-adrenergic receptor agonist
  • Transmetalation reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)