Documenti fondamentali
573515
Sigma-Aldrich
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1)
Sinonimo/i:
Dioxanedichlorogermylene, Germanium dichloride-dioxane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8Cl2GeO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: germanium
Concentrazione
25.3-35.8% (silver nitrate titration)
Stringa SMILE
Cl[Ge]Cl.C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2.Cl2Ge/c1-2-6-4-3-5-1;1-3-2/h1-4H2;
NYMJLNHIEKAQSD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1) is an organometallic compound used as a reductant in organic synthesis, and to prepare other germanium-based nanoparticles and complexes.
Applicazioni
Germanium(II) chloride dioxane complex (1:1) can be used as a precursor:
  • To synthesize Germanium oxide nanoparticles.
  • To prepare a heterocyclic germylene complex that can be used as an atomic layer deposition precursor to fabricate germanium thin films.
It can also be used as a reductant in various organic transformations.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)