383260
Germanium(II) iodide
≥99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Germanium diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥99.8% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: germanium
Impurezze
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
5.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ge]I
InChI
1S/GeI2/c2-1-3
IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?