Key Documents
571741
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH[(CH2)3CH3]CH2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4320 (lit.)
P. eboll.
190 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CN=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
BHDCTKUOBUNTTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3