Documenti fondamentali
571415
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
97%
Sinonimo/i:
1-(4-Anisyl)piperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.26
Beilstein:
156736
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
42-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Htr1a(24473)
Attenzione
Absorbs CO2
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Marcelo Dutra Arbo et al.
Archives of toxicology, 90(12), 3045-3060 (2016-01-29)
The piperazine derivatives most frequently consumed for recreational purposes are 1-benzylpiperazine, 1-(3,4-methylenedioxybenzyl) piperazine, 1-(3-trifluoromethylphenyl) piperazine and 1-(4-methoxyphenyl) piperazine. Generally, they are consumed as capsules, tablets or pills but also in powder or liquid forms. Currently, the precise mechanism by which