Documenti fondamentali
M23004
Sigma-Aldrich
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2O · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
240 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].COc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;2*1H
MMXANKLJIHSIQH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)