Documenti fondamentali
567671
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(trimethylphosphine)nickel(II)
97%
Sinonimo/i:
Bis(trimethylphosphine)nickel dichloride
About This Item
Formula condensata:
[((CH3)3P)]2NICl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Punto di fusione
194-199 °C (lit.)
λmax
244 nm
Stringa SMILE
Cl[Ni]Cl.CP(C)C.CP(C)C
InChI
1S/2C3H9P.2ClH.Ni/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
KYHNNWWCXIOTKC-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Wenkert arylation of thiophene with aryl Grignard reagents
  • Regioselective [2+2+2] cycloaddition of carboryne with alkynes to give benzocarborane compounds
  • Kumada-Corriu cross coupling of Grignard reagents
  • Borylation of aryl chlorides
  • Reductive aldol cyclization-lactonization
  • Arylcyanation of alkynes
  • Alkynylation of benzonitriles via C-C bond activation
Used as a catalyst for the cross-coupling of aryl Grignards with benzonitriles.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)