565938
5-Phenylthiophene-2-carboxaldehyde
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phenyl
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(s1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8OS/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
APWHJDHTLFVWSQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Jian Xu et al.
Food chemistry, 221, 1530-1538 (2016-12-17)
We synthesized a series of 4- or 5-functionalized TCT derivatives (1-12) and investigated their inhibitory activities and mechanisms on tyrosinase by using Spectrofluorimetry, 1H and 13C NMR titration and IR spectra. The results of the fluorescence spectra and NMR titrations