Key Documents
565334
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
technical grade
Sinonimo/i:
2-bromo-p-tolualdehyde
About This Item
Formula condensata:
Br(CH3)C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Forma fisica
solid
Punto di fusione
30-35 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Carbonylative Stille couplings followed by isomerization and intramolecular Heck reactions
  • Knoevenagel condensation
  • Cyclization of N-(α-methyl-p-methoxybenzyl)-imino-esters
  • Imination and oxidative heterocyclization / carbonylation
  • Intramolecular amination
  • Intermolecular and intramolecular hydroacylation of alkenes by aromatic aldehydes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.