561487
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
97%
Sinonimo/i:
1,2-Benzisothiazolone, 1,2-Benzoisothiazol-3-one, 1,2-benzothiazoline-3-one, 2,3-Dihydro-1,2-benzothiazol-3-one, 3-Hydroxy-1,2-benzisothiazole, Benzisothiazolin-3-one
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1nsc2ccccc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)10-8-7/h1-4H,(H,8,9)
DMSMPAJRVJJAGA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
of Acyl Azide