Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
560871
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-propanesulfinamide
97%, racemic
Sinonimo/i:
(±)-tert-Butylsulfinamide, 1,1-Dimethylethylsulfinamide, 2-Methyl-2-propanesulfinamide, 2-Methylpropan-2-sulfinamide, tert-Butanesulfinamide, tert-Butylsulfinamide
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CS(O)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
97-101 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)S(N)=O
InChI
1S/C4H11NOS/c1-4(2,3)7(5)6/h5H2,1-3H3
CESUXLKAADQNTB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Synthesis of 4-sulfonyliminopiperidine and its reaction with benzyl Grignard to form an important pharmaceutical building block, 4-benzyl-4-aminopiperidne. Also used to prepare spiro tosylaziridines via methylene insertion into the derived sulfonylimine.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synlett, 2565-2565 (2006)
Synlett, 833-833 (2006)
Articoli
Ellman's sulfinamide is available in both enantiomeric and racemic forms for your research. This versatile and useful auxiliary has found extensive use both in academics and industry.