Documenti fondamentali
560243
Sigma-Aldrich
3-Benzylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-52 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Nc1cccc(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13N/c14-13-8-4-7-12(10-13)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-8,10H,9,14H2
GZYMMTQDXHJALZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)