559873
Dess-Martin periodinane solution
0.3 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
1,1,1-Triacetoxy-1,1-dihydro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, Dess-Martin reagent, Triacetoxyperiodinane
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
0.3 M in methylene chloride
P. ebollizione
40 °C
Densità
1.369 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OI1(OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C13H13IO8/c1-8(15)19-14(20-9(2)16,21-10(3)17)12-7-5-4-6-11(12)13(18)22-14/h4-7H,1-3H3
NKLCNNUWBJBICK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
559873-5ML | 4061832583259 |
559873-1ML | |
559873-25ML | 4061838135841 |