Documenti fondamentali
558311
Sigma-Aldrich
4-Chlorochalcone
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH=CHOCOC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
113-117 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H11ClO/c16-14-9-6-12(7-10-14)8-11-15(17)13-4-2-1-3-5-13/h1-11H/b11-8+
ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Descrizione generale
4-Chlorochalcone is a chalcone derivative. Its crystals exhibit monoclinic system with space group P21/c. It can undergo conjugate addition reaction with pyrrole in the presence of AlKIT-5 (mesoporous 3D aluminosilicate catalyst) to form the corresponding C2-alkylated pyrrole derivatives.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Highly Efficient Friedel-Crafts Alkylation of Indoles and Pyrrole Catalyzed by Mesoporous 3D Aluminosilicate Catalyst with Electron-Deficient Olefins.
Naidu TS, et al.
Synlett, 18, 2813-2817 (2010)
Structure of 4-chlorochalcone.
Li Z and Su G.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 50(1), 126-127 (1994)