Documenti fondamentali
556025
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl succinate
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CCH2CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
85-95 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-9(2,3)13-8(11)6-5-7(10)12-4/h5-6H2,1-4H3
KGLNZUDBQPORRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyl methyl succinate is an ester. Mixture of its threo- and erythro- isomeric forms were obtained by the addition reaction between tert-butyl alcohol and 4-oxo-but-3-enoate in the presence of lithium tert-butoxide (catalyst).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Danheiser RL.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 689-689 (2014)