Documenti fondamentali
555460
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3SC6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5040 (lit.)
P. ebollizione
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
1.310 g/mL (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
thioether
Stringa SMILE
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)