Documenti fondamentali
263508
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
97%
Sinonimo/i:
((4-(Trifluoromethyl)phenyl)methyl)amine, (4-Trifluoromethylphenyl)methanamine, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)methylamine, 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine, 4-(Trifluoromethyl)benzenemethanamine, p-(Trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
Densità
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
NCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Categorie correlate
Applicazioni
4-(Trifluoromethyl)benzylamine has been used in the synthesis of 3-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]benzamide derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
M Nomura et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 9(4), 533-538 (1999-03-31)
A series of 3-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]benzamide derivatives was prepared as part of a search for antidiabetic agents. A structure-activity relationship study of these compounds led to the identification of 5-[(2,4-dioxothiazolidin-5-yl)methyl]-2-methoxy-N-[[4-(trifluorome thyl)-phenyl]methyl]benzamide (KRP-297) as a candidate drug for the treatment of diabetes mellitus.