340987
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
95%
About This Item
Formula condensata:
CF3OC6H4CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
57-60 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
NCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-(Trifluoromethoxy)benzylamine may be used in chemical synthesis.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
340987-1G | 4061836819699 |
340987-250MG |