Key Documents
553743
Sigma-Aldrich
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone
96%
Sinonimo/i:
3-Azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
84-89 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CC2(CCCCC2)CN1
InChI
1S/C9H15NO/c11-8-6-9(7-10-8)4-2-1-3-5-9/h1-7H2,(H,10,11)
JAWPQJDOQPSNIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidinone (2-azaspiro[4.5]decan-3-one, gabapentin-lactam) is a degradation product of gabapentin.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Annalisa Cutrignelli et al.
International journal of pharmaceutics, 332(1-2), 98-106 (2006-10-31)
The aim of this study was to gain insights into the role played by some excipients on the stability of gabapentin 1 and baclofen 2 which can undergo degradation giving rise to the corresponding lactams 2-azaspiro[4.5]decan-3-one 3 and 4-(4-chlorophenyl)-2-pyrrolidone 4