237817
D-(−)-Pantolactone
99%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-α-Hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone, (R)-(−)-β,β-Dimethyl-α-hydroxy-γ-butyrolactone, (R)-(−)-Pantolactone, Pantoic acid γ-lactone
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D −49.8°, c = 2 in H2O
P. ebollizione
120-122 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(2)3-9-5(8)4(6)7/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
SERHXTVXHNVDKA-BYPYZUCNSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It can be used as a chiral starting material to synthesize:
- An insect sex pheromone named 1S,2S,3R-1-acetoxymethyl-2,3,4,4-tetrameth-ylcyclopentane.
- (-)-Enantiomer of (R)-8-hydroxy-4,7,7-trimethyl-7,8-dihydrocyclopenta[e]isoindole-1,3(2H,6H)-dione, a norsesquiterpene alkaloid.
- A bicyclic diterpene named isofregenedadiol.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?