541508
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
95%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyltrimethylene phosphorochloridate, 2-Chloro-2-oxo-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2λ5-dioxaphosphinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphinane 2-oxide, 2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane, 2-Chloro-5,5-dimethyl-2-oxodioxaphosphorinane, 5,5-Dimethyl-2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphosphorinane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
97-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)COP(Cl)(=O)OC1
InChI
1S/C5H10ClO3P/c1-5(2)3-8-10(6,7)9-4-5/h3-4H2,1-2H3
VZMUCIBBVMLEKC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?