541451
Poly(1-vinylnaphthalene)
average Mw ~30,000, powder
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C10H7)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
powder
PM
average Mw ~30,000
Temp. transizione
Tm 148 °C (DSC)
Stringa SMILE
C=Cc1cccc2ccccc12
InChI
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Used to measure optical Kerr effect. Also used as an efficient hole transporter.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
541451-1G | 4061826706220 |