Documenti fondamentali
539880
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methoxyphenyl)]-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4C6H7(O)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
179.5-183.5 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)