538973
Tris(dibenzoylmethane) mono(5-amino-1,10-phenanthroline)europium (lll)
Sinonimo/i:
Europium(III) tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato) mono(5-amino-1,10-phenanthroline)
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: europium
Punto di fusione
163-168 °C (lit.)
λmax
244 nm in H2O
Stringa SMILE
Nc1cc2cccnc2c3ncccc13.O=C(\C=C(/O[Eu](O\C(=C\C(=O)c4ccccc4)c5ccccc5)O\C(=C\C(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C15H12O2.C12H9N3.Eu/c3*16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13;13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12;/h3*1-11,16H;1-7H,13H2;/q;;;;+3/p-3/b3*14-11+;;
AKNYTGVINNNCMK-RWBKAWJDSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?