200387
Polycaprolactone triol
average Mn ~300
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mn ~300
Temp. transizione
softening point 10 °C
Densità
1.07 g/mL at 25 °C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
424.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
218 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.