Documenti fondamentali
534757
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenyl)oxirane
96%
Sinonimo/i:
4-Chlorostyrene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5520 (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
IBWLXNDOMYKTAD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Glycidol 96%
Sigma-Aldrich
G5809
Glycidol
James W Comerford et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(2) (2019-01-16)
Seaweed powder has been found to act as an effective catalyst for the fixation of CO₂ into epoxides to generate cyclic carbonates under solvent free conditions. Model background reactions were performed using metal halides and amino acids typically found in