534560
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol
97%
Sinonimo/i:
L-Norleucinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +14°, c = 1 in chloroform
P. ebollizione
216-218 °C (lit.)
Punto di fusione
35-40 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCC[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1
DPEOTCPCYHSVTC-LURJTMIESA-N
Categorie correlate
Applicazioni
(S)-(+)-2-Amino-1-hexanol can be used in one of the key synthetic steps for the synthesis of house dust mite (HDM) peptidase allergen Der p 1 inhibitors.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
211.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
99.44 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
The discovery of potent, selective, and reversible inhibitors of the house dust mite peptidase allergen Der p 1: an innovative approach to the treatment of allergic asthma
Newton GK, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 57(22), 9447-9462 (2014)