423041
2-Dimethylamino-2-methylpropanol solution
80% in H2O, technical grade
Sinonimo/i:
DMAMP-80™
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
Concentrazione
80% in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.44
P. eboll.
61 °C/20 mmHg
Densità
0.91 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CN(C)C(C)(C)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-8)7(3)4/h8H,5H2,1-4H3
XRIBIDPMFSLGFS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - Tag closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - Tag closed cup