Documenti fondamentali
531219
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Tribromomethane-13C
About This Item
Formula condensata:
13CHBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.596 (lit.)
P. ebollizione
146-150 °C (lit.)
Punto di fusione
5-8 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)