489549
Fmoc-Gly-OH-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-2-13C, Glycine-2-13C, N-Fmoc
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
174-175 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1
NDKDFTQNXLHCGO-QBZHADDCSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)