Documenti fondamentali
528137
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyltetralin
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
Livello qualitativo
P. ebollizione
245-249 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,5-Dimethyltetralin can be prepared from 5-(o-tolyl)-pent-1-ene and 5-(o-tolyl)-pent-2-ene.
Applicazioni
1,5-Dimethyltetralin (1,5-DMT) may be employed as a precursor for the preparation of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
Reactant acting as a hydrogen donor for the conversion of 1-tetralone over HY zeolite
Note legali
Product of BP Amoco
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cycloisomerization of 5-(o-tolyl)-pentene over modified zeolite BEA.
Choo DH, et al.
J. Catal., 207(2), 183-193 (2002)