E40005
2-Ethylnaphthalene
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.599 (lit.)
P. eboll.
251-252 °C (lit.)
Punto di fusione
−70 °C (lit.)
Densità
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 300 nm; λem 335 nm in ethanol
Stringa SMILE
CCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h3-9H,2H2,1H3
RJTJVVYSTUQWNI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?