Documenti fondamentali
522767
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrene
50-100 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinonimo/i:
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
2.0 mmol/g loading
Dimensione particelle
50-100 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Note legali
Product of Agilent Technolgies
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
522767-10G4061833432273
522767-50G