522457
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N3O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Nc1nsc2ccc(cc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2S/c8-7-5-3-4(10(11)12)1-2-6(5)13-9-7/h1-3H,(H2,8,9)
LDTCWISGJYTXDC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Amino-5-nitrobenzisothiazole forms 1:1 complex with β-cyclodextrin (β-CDx). Structural and photoprototropic features of this complex have been investigated.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
R Rajamohan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(2), 371-377 (2007-07-03)
The inclusion complexation and photoprototropic behaviour of 3-amino-5-nitrobenzisothiazole (ANBT) in aqueous beta-cyclodextrin (beta-CDx) solution have been investigated. Absorption and fluorescence intensities of the neutral form of ANBT are enhanced due to the formation of 1:1 complex with beta-CDx. The complex
Theoretical study of inclusion complexation of 3-amino-5-nitrobenzisothiazole with ?-cyclodextrin.
Leila N, et al.
Journal of Molecular Liquids, 160(1), 8-13 (2011)