Documenti fondamentali
520209
Sigma-Aldrich
Aluminum titanate
powder
Sinonimo/i:
Aluminum titanium oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al2TiO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.83
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.5O.Ti
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Material has high reactivity, low thermal conductivity, high thermal shock resistance, and low thermal expansion.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)