Documenti fondamentali
641731
Sigma-Aldrich
Titanium silicon oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Silicon titanate, Silicon titanium oxide, Titanium silicate
About This Item
Formula condensata:
(SiO2)(TiO2)
Peso molecolare:
139.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Dimensione particelle
<50 nm (BET)
Densità
3.39 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/O4Si.Ti/c1-5(2,3)4;/q-4;+4
CFRNXBBHKHHBQM-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Amorphous mixture of SiO2 and TiO2.
Note legali
Product of Engi-Mat Co.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica