519596
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H3(Cl)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
102-105 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
OREVCMGFYSUYPX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
K Tsuji et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2399-2409 (1992-09-01)
Various 2'-phenoxymethanesulfonanilide derivatives were synthesized and evaluated for antiinflammatory and analgesic activities. Some compounds bearing an electron-attracting substituent at the 4'-position strongly inhibited adjuvant-induced arthritis in rats and acetic acid-induced writhing syndrome in mice without causing gastro-intestinal irritation. Among them
Australian Journal of Chemistry, 35, 328-328 (1982)
Crystal structures of Pigment Red 170 and derivatives, as determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(8), 1313-1317 (2006-01-21)