405280
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
99%
Sinonimo/i:
4-Chloroanthranilonitrile, 5-Chloro-2-cyanoaniline
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
157-162 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3H,10H2
UZHALXIAWJOLLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 6-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
- 7-chloro-4-(1-diethylamino-4-pentylamino)-2-(p-methoxyphenyl)-quinazoline dihydrochloride
- 4,7-dichloro-2-(2-methylprop-1-enyl)-6-nitroquinazoline
- 6-chlorotacrine
- N-(2-chloro-5-cyanophenyl)-4,4,4-trifluorobutanamide
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?